Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-3-nitrotoluène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

C0232-25G
TCIAC0232-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAC0232-25G
4-Chloro-3-nitrotoluène ≥97.0% (par GC)
4-Chloro-3-nitrotoluène


Formule: C₇H₆ClNO₂
Point d'ébullition: 260°C
Point de fusion: 7 °C
Densité: 1,297 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 129°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007085
Numéro CAS: 89-60-1
EINECS: 201-922-8
ONU: 2433
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffe6d791101fde53d67bb2c4c97e515e0ae81375&vid=ffe6d791101fde53d67bb2c4c97e515e0ae81375&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité