Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chloro-4-éthoxybenzène ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

C0239-25G
TCIAC0239-25GEA 124 EUR InStock
TCIAC0239-25G
1-Chloro-4-éthoxybenzène ≥99.0% (par GC)
1-Chloro-4-éthoxybenzène


Formule: C₈H₉ClO
Point d'ébullition: 214°C
Numéro MDL: MFCD00058931
Numéro CAS: 622-61-7
EINECS: 210-747-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=debe14cd1654ab5e6a26aeba2d4fd2b95edab712&vid=debe14cd1654ab5e6a26aeba2d4fd2b95edab712&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Freezing point 16.0 to 19.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité