Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(4-Chlorophénoxy)éthanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

C0251-25G
TCIAC0251-25GEA 104 EUR InStock
TCIAC0251-25G
2-(4-Chlorophénoxy)éthanol ≥98.0% (par GC)
2-(4-Chlorophénoxy)éthanol


Formule: C₈H₉ClO₂
Point d'ébullition: 187°C
Point de fusion: 31…32 °C
Densité: 1,2515 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00014036
Numéro CAS: 1892-43-9
EINECS: 217-578-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=073fdf469956dfa9645a8dfe82ca5bf510c2813c&vid=073fdf469956dfa9645a8dfe82ca5bf510c2813c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 28.0 to 31.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité