Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium hydrogen-4-chlorophthalate ≥70% (par HPLC) (contains isomer and Phthalic Acid)

Fournisseur: TCI
Danger

C0265-25G
TCIAC0265-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAC0265-25G
Sodium hydrogen-4-chlorophthalate ≥70% (par HPLC) (contains isomer and Phthalic Acid)
Sodium hydrogen-4-chlorophthalate


Formule: C₈H₅ClO₄
Numéro MDL: MFCD00002495
Numéro CAS: 56047-23-5
EINECS: 259-963-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=028096b6f9f721be018ee8775c749dca7aedf6ad&vid=028096b6f9f721be018ee8775c749dca7aedf6ad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 70.0 area%
Neutralization Value 232 to 238

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité