Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chloropropène mélange cis- et trans ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Chloro-1-propene, 1-Propenyl chloride

C0272-10ML
TCIAC0272-10MLEA 231 EUR InStock
TCIAC0272-10ML
1-Chloropropène mélange cis- et trans ≥90.0% (par GC)
1-Chloropropène


Formule: C₃H₅Cl
MW: 76,53 g/mol
Point d'ébullition: 38°C
Numéro MDL: MFCD00039358
Numéro CAS: 590-21-6
EINECS: 209-675-8
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cb1002b4473eb0aeb5b4c37b48e73d79044bd5e&vid=4cb1002b4473eb0aeb5b4c37b48e73d79044bd5e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90% (total of isomer)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité