Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chlorostyrène ≥98.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: m-Chlorostyrene

Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)

C0289-10ML
TCIAC0289-10MLEA 241 EUR InStock
TCIAC0289-10ML
3-Chlorostyrène ≥98.0% (par GC) stabilisé
3-Chlorostyrène


Formule: C₈H₇Cl
MW: 138,6 g/mol
Point d'ébullition: 87°C
Point de fusion: –26 °C
Densité: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 63°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000598
Numéro CAS: 2039-85-2
EINECS: 218-024-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5b427efc178bf7bbbe76d5fcd5651296942b5c6&vid=e5b427efc178bf7bbbe76d5fcd5651296942b5c6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité