Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chloro-o-toluidine ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

C0300-25ML
TCIAC0300-25MLEA 37.4 EUR InStock
TCIAC0300-25ML
3-Chloro-o-toluidine ≥99.0% (par GC)
3-Chloro-o-toluidine


Formule: C₇H₈ClN
Point d'ébullition: 245°C
Point de fusion: 3°C
Densité: 1,185 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007766
Numéro CAS: 87-60-5
EINECS: 201-756-6
ONU: 3429
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d1663fa98feebd8217470f5534d99593390b47c&vid=9d1663fa98feebd8217470f5534d99593390b47c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité