Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Colécalciférol 98,0 HPLC_ASSAY_METHOD

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Vitamin D3, Colecalciferol

C0314-1G
TCIAC0314-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAC0314-1G
Colécalciférol 98,0 HPLC_ASSAY_METHOD
Colécalciférol


Formule: C₂₇H₄₄O
MW: 384.65 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00078131
Numéro CAS: 67-97-0
EINECS: 200-673-2
ONU: 2811
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,10019
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89b29e76b4719ce06150096ebbf4266ea102f539&vid=89b29e76b4719ce06150096ebbf4266ea102f539&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +103 to +112 deg (C=0.5, EtOH)
Absorbance 0.450 to 0.510 (10mg/L, EtOH, 263.0 to 267.0 nm)

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..