Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

β-Cholestanol ≥95.0% (par GC) (contains alpha-Cholestanol)

Fournisseur: TCI

C0317-25G
TCIAC0317-25GEA 326 EUR InStock
TCIAC0317-25G
β-Cholestanol ≥95.0% (par GC) (contains alpha-Cholestanol)
beta-Cholestanol


Formule: C₂₇H₄₈O
Numéro MDL: MFCD00066413
Numéro CAS: 80-97-7
EINECS: 201-315-8
Merck Index: 14,02200
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 138.0 to 143.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +20.0 to +28.0 deg (C=1, Dioxane)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité