Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cholesterol benzoate ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

C0320-25G
TCIAC0320-25GEA 82.5 EUR InStock
TCIAC0320-25G
Cholesterol benzoate ≥96.0% (par GC)
Cholesterol benzoate


Formule: C₃₄H₅₀O₂
Numéro MDL: MFCD00003635
Numéro CAS: 604-32-0
EINECS: 210-064-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 147.0 to 152.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -8.0 to -11.0 deg (C=5, THF)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité