Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cholesterol linoleate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Linoleic Acid Cholesterol Ester

C0321-25G
TCIAC0321-25GEA 193 EUR InStock
TCIAC0321-25G
Cholesterol linoleate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Cholesterol linoleate


Formule: C₄₅H₇₆O₂
MW: 649,10 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00003644
Numéro CAS: 604-33-1
EINECS: 210-065-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (Ester Value) 95.0 to 105.0 %
Mesomorphic range 32.0 to 42.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -21.0 to -25.0 deg (C=2, CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité