Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Carbobenzoxyglycine 4-nitrophenyl ester ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Cbz-Glycine-p-Nitrophenyl Ester, 4-Nitrophenyl ((benzyloxy)carbonyl)glycinate, Z-Gly-ONp, N-Cbz-glycine 4-Nitrophenyl Ester

C0333-1G
TCIAC0333-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAC0333-1G
N-Carbobenzoxyglycine 4-nitrophenyl ester ≥98.0% (par HPLC)
N-Carbobenzoxyglycine 4-nitrophenyl ester


Formule: C₁₆H₁₄N₂O₆
MW: 330,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00024663
Numéro CAS: 1738-86-9
EINECS: 217-097-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 126.0 to 131.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité