Chrome pure blue BX
Fournisseur: TCI
Synonyms: Mordant Blue 1, Eriochrome Azurol B, Sunchromine Pure Blue BX
C0337-25G
TCIAC0337-25GEA 44 EUR InStock
TCIAC0337-25G
Chrome pure blue BX
Chrome pure blue BX
Formule: C₂₃H₁₆Cl₂O₆
MW: 503,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036446
Numéro CAS: 1796-92-5
EINECS: 217-279-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd79256d29eff7e2be5950cd38300f6d3795c410&vid=b7f0f9dab2c050842378461b1d0d8e44b8506270&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Lambda max. 423.0 to 429.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 220 (H2O, 423.0 to 429.0 nm)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité