Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cinchonidine dihydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

C0348-25G
TCIAC0348-25GEA 152 EUR InStock
TCIAC0348-25G
Cinchonidine dihydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Cinchonidine dihydrochloride


Formule: C₁₉H₂₂N₂O
MW: 367,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00082451
Numéro CAS: 24302-67-8
EINECS: 246-139-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -140 to -150 deg (C=0.4, H2O)
Solubility in Water very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité