Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cinnamonitrile ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C0361-25G
TCIAC0361-25GEA 59.4 EUR InStock
TCIAC0361-25G
Cinnamonitrile ≥95.0% (par GC)
Cinnamonitrile


Formule: C₉H₇N
Point d'ébullition: 255°C
Numéro MDL: MFCD00001930
Numéro CAS: 4360-47-8
EINECS: 217-552-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60fd3706bc6fe4db8140acadbd50ddc57b86e14d&vid=60fd3706bc6fe4db8140acadbd50ddc57b86e14d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité