Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Rouge de crésol sel de sodium 0,04% dans l'eau pour détermination du pH

Fournisseur: TCI
Synonyms: Cresol Red sodium, Sodium 4-(3-(4-hydroxy-3-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)-2-methylphenolate

C0407-500ML
TCIAC0407-500MLEA 24.2 EUR InStock
TCIAC0407-500ML
Rouge de crésol sel de sodium 0,04% dans l'eau pour détermination du pH
Rouge de crésol sel de sodium


Formule: C₂₁H₁₇NaO₅S
MW: 404,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001618
Numéro CAS: 62625-29-0
EINECS: 263-654-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9215579a4c47fd81d0c1997869cc4c42093b4414&vid=88d3d9258b7b235dcbd69b072fca7d75b2b5cea8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark red to Brown clear liquid
Transition interval (pH) (yellow)7.2 to 8.8 (red)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité