Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium-3-methylsalicylate ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

C0411-25G
TCIAC0411-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAC0411-25G
Sodium-3-methylsalicylate ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sodium-3-methylsalicylate


Formule: C₈H₈O₃
Numéro MDL: MFCD00058985
Numéro CAS: 32768-20-0
EINECS: 251-202-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 % (calcd.on dried substance)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 5.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité