Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Lanosterol >50.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (3S,5R,10S,13R,14R,17R)-4,4,10,13,14-Pentamethyl-17-((R)-6-methylhept-5-en-2-yl)-2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol, Cryptosterol

C0427-25G
TCIAC0427-25GEA 247 EUR InStock
TCIAC0427-25G
Lanosterol >50.0% (par GC)
Lanosterol


Formule: C₃₀H₅₀O
MW: 426,73 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021108
Numéro CAS: 79-63-0
EINECS: 201-214-9
Merck Index: 14,05360
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystaline
Purity (GC) min. 50.0 %
Specific rotation [a]20/D +60.0 to +72.0 deg (C=1, Toluene)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité