Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Cyanobenzamide ≥96.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

C0431-1G
TCIAC0431-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAC0431-1G
2-Cyanobenzamide ≥96.0% (sur base azote total)
2-Cyanobenzamide


Formule: C₈H₆N₂O
MW: 146,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014797
Numéro CAS: 17174-98-0
EINECS: 241-224-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27e61621e8e8360d007da85f598c64e87334aec0&vid=27e61621e8e8360d007da85f598c64e87334aec0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité