Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

ɑ-Cyanocinnamic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

C0447-25G
TCIAC0447-25GEA 168 EUR InStock
TCIAC0447-25G
ɑ-Cyanocinnamic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
alpha-Cyanocinnamic acid


Formule: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016813
Numéro CAS: 1011-92-3
EINECS: 213-788-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 184.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité