Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(2-Cyanoethyl)-N-(2-hydroxyethyl)aniline ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-[N-(2-Hydroxyethyl)-N-phenylamino]propionitrile, N-Cyanoethyl-N-hydroxyethylaniline

C0452-25G
TCIAC0452-25GEA 83.6 EUR InStock
TCIAC0452-25G
N-(2-Cyanoethyl)-N-(2-hydroxyethyl)aniline ≥96.0% (par GC)
N-(2-Cyanoethyl)-N-(2-hydroxyethyl)aniline


Formule: C₁₁H₁₄N₂O
MW: 190,25 g/mol
Point d'ébullition: 187°C
Numéro MDL: MFCD00035705
Numéro CAS: 92-64-8
EINECS: 202-174-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité