Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyclododécène mélange cis- et trans ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

C0464-25G
TCIAC0464-25GEA 44 EUR InStock
TCIAC0464-25G
Cyclododécène mélange cis- et trans ≥95.0% (par GC)
Cyclododécène


Formule: C₁₂H₂₂
Point d'ébullition: 232 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –9 °C
Densité: 0,856 g/cm³ (26 °C)
Point d'éclair: 94°C
Numéro MDL: MFCD00003721
Numéro CAS: 1501-82-2
EINECS: 216-117-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcbc9cfd5a5032f682f29a1cbbb9c9b30037fe8f&vid=0852931b22807a0090d77011f34e3ad294d6bfc3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité