2-Cyclohexylcyclohexanol mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: [1,1'-Bi(cyclohexan)]-2-ol
C0498-25G
TCIAC0498-25GEA 145 EUR InStock
TCIAC0498-25G
2-Cyclohexylcyclohexanol mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
2-Cyclohexylcyclohexanol
Formule: C₁₂H₂₂O
MW: 182,31 g/mol
Point d'ébullition: 264°C
Numéro MDL: MFCD00021278
Numéro CAS: 6531-86-8
EINECS: 229-430-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6cc84a2c008e6f20bc6a00d6e67447febedecce2&vid=4c4eb25b51909ffcb1caf7caafc9e900ce96507f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité