Chlorure de 2-chloro-5-nitrobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Chloro-5-nitrobenzene-1-carbonyl chloride, 2-Chloro-5-nitrobenzoylchloride
C0499-25G
TCIAC0499-25GEA 244 EUR InStock
TCIAC0499-25G
Chlorure de 2-chloro-5-nitrobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 2-chloro-5-nitrobenzoyle
Formule: C₇H₃Cl₂NO₃
MW: 220,01 g/mol
Point d'ébullition: 158°C
Point de fusion: 60 °C
Numéro MDL: MFCD00059180
Numéro CAS: 25784-91-2
EINECS: 247-262-4
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca0cae2b7a26334f06ccdbb99a1875bb33c5fd1b&vid=ca0cae2b7a26334f06ccdbb99a1875bb33c5fd1b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 60.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité