Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Cyclooctane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Octamethylene

C0501-25ML
TCIAC0501-25MLEA 40.7 EUR InStock
TCIAC0501-25ML
Cyclooctane ≥98.0% (par GC)
Cyclooctane


Formule: C₈H₁₆
MW: 112,22 g/mol
Point d'ébullition: 149°C
Densité: 0,834 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 30°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004162
Numéro CAS: 292-64-8
EINECS: 206-031-8
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité