Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DL-Cysteine hydrochloride monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: H-DL-Cys-OH·HCl Monohydrate, 2-Amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride hydrate

C0516-25G
TCIAC0516-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAC0516-25G
DL-Cysteine hydrochloride monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
DL-Cysteine hydrochloride monohydrate


Formule: C₃H₇NO₂S·HCl·H₂O
MW: 175,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151030
Numéro CAS: 116797-51-4
Merck Index: 14,02781
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0% (calcd.on dried substance)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss 8.5 to 12.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité