Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Direct blue 2

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Diazo Black BHN, Chlorazol Black BH

C0529-25G
TCIAC0529-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAC0529-25G
Direct blue 2
Direct blue 2


Formule: C₃₂H₂₄N₆O₁₁S₃
MW: 830,70 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059132
Numéro CAS: 2429-73-4
EINECS: 219-384-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11be0e3a7d66f9dc46a57c1edb83a32b9f499db7&vid=11be0e3a7d66f9dc46a57c1edb83a32b9f499db7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Gray to Dark blue to Black powder to crystal
Lambda max. 565.0 to 569.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 200 (H2O, 565.0 to 569.0 nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité