Eucalyptol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0542-25ML
TCIAC0542-25MLEA 169 EUR InStock
TCIAC0542-25ML
Eucalyptol ≥99.0% (par GC)
Eucalyptol
Formule: C₁₀H₁₈O
Point d'ébullition: 176°C
Point de fusion: 1.5 °C
Densité: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 48°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167977
Numéro CAS: 470-82-6
EINECS: 207-431-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03895
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41149715b83e603fd6ea3a8ffc18a3c254c18939&vid=41149715b83e603fd6ea3a8ffc18a3c254c18939&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Freezing point min. 1.4 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité