Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,5-Dihydroxy-3-phénylazonaphtalène-2,7-disulfonate de disodium

Fournisseur: TCI
Attention

C0547-25G
TCIAC0547-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAC0547-25G
4,5-Dihydroxy-3-phénylazonaphtalène-2,7-disulfonate de disodium
4,5-Dihydroxy-3-phénylazonaphtalène-2,7-disulfonate de disodium


Formule: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₈S₂
Numéro MDL: MFCD00003955
Numéro CAS: 4197-07-3
EINECS: 224-085-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba501dff33dc484765035a6659bbd3f0d53d7cff&vid=ba501dff33dc484765035a6659bbd3f0d53d7cff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Lambda max. 508.0 to 512.0 nm (MeOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 350 (MeOH, 508.0 to 512.0 nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité