Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Jaune titan

Fournisseur: TCI

C0549-25G
TCIAC0549-25GEA 194 EUR InStock
TCIAC0549-25G
Jaune titan
Jaune titan


Formule: C₂₈H₁₉N₅Na₂O₆S₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013091
Numéro CAS: 1829-00-1
EINECS: 217-377-4
Merck Index: 14,09310
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3dfa3c0df2cf926e16845fb515f2ea95a4f87f94&vid=3dfa3c0df2cf926e16845fb515f2ea95a4f87f94&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Lambda max. 397.0 to 407.0 nm (pH7.0)
Absorbance min. 0.50 (10mg/L, pH7.0, 397.0 nm to 407.0 nm)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 7.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité