Rouge Congo ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0550-25G
TCIAC0550-25GEA 92.4 EUR InStock
TCIAC0550-25G
Rouge Congo ≥98.0% (par HPLC)
Rouge Congo
Formule: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
Point de fusion: > 360 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004028
Numéro CAS: 573-58-0
EINECS: 209-358-4
Merck Index: 14,02498
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d27d7ed766f62f13e1b2c65580d41dd1e54238b4&vid=d27d7ed766f62f13e1b2c65580d41dd1e54238b4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Absorbance min. 0.270 (10 mg/L, pH 5.0, 488.0 to 492.0 nm)
Solubility in hot Water transparency
Drying loss max. 8.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité