Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Direct violet 1

Fournisseur: TCI
Synonyms: Chlorazol Violet N, Dianil Violet H, Diamine Violet N, Pontamine Violet N, Erie Violet 3R

C0551-25G
TCIAC0551-25GEA 47.3 EUR InStock
TCIAC0551-25G
Direct violet 1
Direct violet 1


Formule: C₃₂H₂₄N₆O₈S₂
MW: 728,66 g/mol
Numéro MDL: MFCD00046486
Numéro CAS: 2586-60-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b94411421f910c762264f4692ad73400027e6fb&vid=3b94411421f910c762264f4692ad73400027e6fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Lambda max. 525.0 to 529.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 280 (525.0 to 529.0 nm、H2O)
Drying loss max. 12.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité