Alcool 4-chlorobenzylique ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (4-Chlorophenyl)methanol
C0565-25G
TCIAC0565-25GEA 75.9 EUR InStock
TCIAC0565-25G
Alcool 4-chlorobenzylique ≥99.0% (par GC)
Alcool 4-chlorobenzylique
Formule: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Point d'ébullition: 119°C
Point de fusion: 67…70 °C
Numéro MDL: MFCD00004652
Numéro CAS: 873-76-7
EINECS: 212-852-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=027fa1c2017553cdd13d592a77d0df3c831f3511&vid=027fa1c2017553cdd13d592a77d0df3c831f3511&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 71.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité