Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-1-naphtol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

C0570-10G
TCIAC0570-10GEA 88 EUR InStock
TCIAC0570-10G
4-Chloro-1-naphtol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Chloro-1-naphtol


Formule: ClC₁₀H₆OH
Point d'ébullition: 307 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 123 °C
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003974
Numéro CAS: 604-44-4
EINECS: 210-068-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11efa4093720664f38cb66daf1f262e96462690e&vid=11efa4093720664f38cb66daf1f262e96462690e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité