Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(2-Carbamoylphenoxy)acetic acid ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

C0578-25G
TCIAC0578-25GEA 115 EUR InStock
TCIAC0578-25G
(2-Carbamoylphenoxy)acetic acid ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
(2-Carbamoylphenoxy)acetic acid


Formule: C₉H₉NO₄
Numéro MDL: MFCD00025472
Numéro CAS: 25395-22-6
EINECS: 246-940-7
Merck Index: 14,08329
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 216.0 to 223.0 deg-C
Solubility in hot Methanol within almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité