Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α,3-Dichlorotoluène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

C0580-25G
TCIAC0580-25GEA 37.4 EUR InStock
TCIAC0580-25G
α,3-Dichlorotoluène ≥98.0% (par GC)
α,3-Dichlorotoluène


Formule: C₇H₆Cl₂
MW: 161,03 g/mol
Point d'ébullition: 222°C
Point de fusion: 69…71 °C
Densité: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 98°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000905
Numéro CAS: 620-20-2
EINECS: 210-629-4
ONU: 2235
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a40819c3cfaea548f58184f2c509d2561c3f31c&vid=afa95d369be0b6c5be32d42af06dbea483b7f01c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité