2-Chloroethyl methyl sulphide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (2-Chloroethyl)(methyl)sulphane
C0588-10G
TCIAC0588-10GEA 104 EUR InStock
TCIAC0588-10G
2-Chloroethyl methyl sulphide ≥98.0% (par GC)
2-Chloroethyl methyl sulphide
Formule: C₃H₇ClS
MW: 110,61 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Point d'éclair: 42°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000978
Numéro CAS: 542-81-4
EINECS: 208-828-6
ONU: 2924
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2ac6dab0c9ecc65fa7c889e37929c9a7a5715a4&vid=e2ac6dab0c9ecc65fa7c889e37929c9a7a5715a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité