Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-4-chloro-2-methylphenoxyacetate ≥94.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

C0598-25G
TCIAC0598-25GEA 223 EUR InStock
TCIAC0598-25G
Methyl-4-chloro-2-methylphenoxyacetate ≥94.0% (par GC)
Methyl-4-chloro-2-methylphenoxyacetate


Formule: C₁₀H₁₁ClO₃
Point d'ébullition: 127°C
Numéro MDL: MFCD00055259
Numéro CAS: 2436-73-9
EINECS: 219-430-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité