Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chloroundécane ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C0599-25G
TCIAC0599-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAC0599-25G
1-Chloroundécane ≥99.0% (par GC)
1-Chloroundécane


Formule: C₁₁H₂₃Cl
Point d'ébullition: 242°C
Point de fusion: –17 °C
Densité: 0,8692 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00040870
Numéro CAS: 2473-03-2
EINECS: 219-596-0
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cb474ff1acf45ff9c53489bcd5706be802f1241&vid=cdafe39598c50515c23bd59b25aff5ac0ca2c2b4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité