Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chlorobenzenesulphonic acid hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Chlorobenzenesulphonic acid

C0606-25G
TCIAC0606-25GEA 303 EUR InStock
TCIAC0606-25G
4-Chlorobenzenesulphonic acid hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Chlorobenzenesulphonic acid hydrate


Formule: C₆H₅ClO₃S
MW: 192,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065342
Numéro CAS: 98-66-8
EINECS: 202-690-0
ONU: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 14,02122
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46939167285b9383a84d93864cdf7695223dbd18&vid=76da54aae3807a2986a74cfea35708ea72075ca6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0% (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water very faint turbidity
Water 7.5 to 10.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité