Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cholesterol decanoate

Fournisseur: TCI

C0618-25G
TCIAC0618-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAC0618-25G
Cholesterol decanoate
Cholesterol decanoate


Formule: C₃₇H₆₄O₂
Numéro MDL: MFCD00021150
Numéro CAS: 1183-04-6
EINECS: 214-660-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Specific rotation [a]20/D -27.0 to -30.0 deg (C=2、CHCl3)
Solubility in Chloroform almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité