Cholesterol Hydrocinnamate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Cholesterol 3-Phenylpropionate, Hydrocinnamic acid Cholesterol ester, 3-Phenylpropionic acid Cholesterol ester
C0619-10G
TCIAC0619-10GEA 81.4 EUR InStock
TCIAC0619-10G
Cholesterol Hydrocinnamate ≥95.0% (par GC)
Cholesterol Hydrocinnamate
Formule: C₃₆H₅₄O₂
MW: 518,83 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003640
Numéro CAS: 14914-99-9
EINECS: 238-983-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -17.0 to -20.0 deg (C=5, THF)
Solubility in THF almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité