Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2'-Chloroacétanilide ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

C0621-25G
TCIAC0621-25GEA 44 EUR InStock
TCIAC0621-25G
2'-Chloroacétanilide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2'-Chloroacétanilide


Formule: C₈H₈ClNO
Point d'ébullition: 325 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 88…90 °C
Numéro MDL: MFCD00045169
Numéro CAS: 533-17-5
EINECS: 208-555-2
Merck Index: 14,02111
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1234058c0841c5464207a0626f73cd0350990f57&vid=1234058c0841c5464207a0626f73cd0350990f57&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 90.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité