Cyclooctanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0623-25G
TCIAC0623-25GEA 92.4 EUR InStock
TCIAC0623-25G
Cyclooctanol ≥98.0% (par GC)
Cyclooctanol
Formule: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Point d'ébullition: 108°C
Point de fusion: 15 °C
Densité: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 88°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001744
Numéro CAS: 696-71-9
EINECS: 211-800-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb7058612ca2d9515e4b0798eaa840a00f72092a&vid=eb7058612ca2d9515e4b0798eaa840a00f72092a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité