Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Cloroacetoacetanilida ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

C0625-25G
TCIAC0625-25GEA 41.8 EUR InStock
TCIAC0625-25G
4'-Cloroacetoacetanilida ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4'-Cloroacetoacetanilida


Formule: C₁₀H₁₀ClNO₂
MW: 211,6500 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000613
Numéro CAS: 101-92-8
EINECS: 202-989-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=813608f5a741bebc69bff0b0283a91975c06ae60&vid=813608f5a741bebc69bff0b0283a91975c06ae60&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 133.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité