Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Carbobenzoxy-DL-alanine ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Cbz-DL-Ala-OH, N-Cbz-DL-alanine, 2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)propanoic acid, Z-DL-Ala-OH

C0632-10G
TCIAC0632-10GEA 115 EUR InStock
TCIAC0632-10G
N-Carbobenzoxy-DL-alanine ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Carbobenzoxy-DL-alanine


Formule: C₁₁H₁₃NO₄
MW: 223,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063125
Numéro CAS: 4132-86-9
EINECS: 223-953-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité