Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Carbobenzoxy-DL-serine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Cbz-DL-serine, Cbz-DL-Ser-OH, Z-DL-Ser-OH

C0637-10G
TCIAC0637-10GEA 72.6 EUR InStock
TCIAC0637-10G
N-Carbobenzoxy-DL-serine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Carbobenzoxy-DL-serine


Formule: C₁₁H₁₃NO₅
MW: 239,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063143
Numéro CAS: 2768-56-1
EINECS: 220-455-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 127.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité