Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool 3-chlorobenzylique ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

C0650-10ML
TCIAC0650-10MLEA 35.2 EUR InStock
TCIAC0650-10ML
Alcool 3-chlorobenzylique ≥97.0% (par GC)
Alcool 3-chlorobenzylique


Formule: C₇H₇ClO
Point d'ébullition: 242°C
Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004632
Numéro CAS: 873-63-2
EINECS: 212-847-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9023b5e1b845f1dcc3758d9fc1a0d88bf52e6663&vid=9023b5e1b845f1dcc3758d9fc1a0d88bf52e6663&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité