Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chloro-9,10-anthraquinone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C0653-25G
TCIAC0653-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAC0653-25G
1-Chloro-9,10-anthraquinone ≥98.0% (par GC)
1-Chloro-9,10-anthraquinone


Formule: C₁₄H₇ClO₂
Point d'ébullition: 264 °C (20 -rr)
Point de fusion: 158…161 °C
Densité: 1,548 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001189
Numéro CAS: 82-44-0
EINECS: 201-421-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=513c28ba0d220af04957511de91a359090ebadc9&vid=513c28ba0d220af04957511de91a359090ebadc9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 165.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité