Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-4,6-dinitroaniline ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (2-Chloro-4,6-dinitrophenyl)amine, 6-Chloro-2,4-dinitroaniline

C0657-25G
TCIAC0657-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAC0657-25G
2-Chloro-4,6-dinitroaniline ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-4,6-dinitroaniline


Formule: C₆H₄ClN₃O₄
MW: 217,57 g/mol
Point de fusion: 248 °C
Numéro MDL: MFCD00007147
Numéro CAS: 3531-19-9
EINECS: 222-564-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité